Läs mer
Azlon™ Flaska Wide Neck 250mL 37mm HDPE Bulk Pack
Produktkod. 15367027
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 15367027
Brand: Azlon BWH0250BULK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE-flaskor lämpliga för livsmedelsapplikationer
Denna produkt är lämplig för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och/eller USA föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material HDPE