Läs mer
Azlon HDPE runda flaskor med smal hals
Produktkod. 10125374
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Antal per förpackning:
10/PK
110
1200
30
350
420
5/PK
60
800
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Antal per förpackning unitSize
10125374 1000 mL 5/PK Paket med 5
10608015 30 mL 10/PK Paket med 10
15777977 30 mL 1200 Varje
10195714 60 mL 10/PK Paket med 10
15787977 60 mL 800 Varje
12565886 100 mL 10/PK Paket med 10
15797977 100 mL 420 Varje
10616865 125 mL 10/PK Paket med 10
15707987 125 mL 350 Varje
10626865 150 mL 10/PK Paket med 10
12074707 250 mL 10/PK Paket med 10
10708805 500 mL 10/PK Paket med 10
15737987 500 mL 110 Varje
15747987 1000 mL 60 Varje
15757987 2000 mL 30 Varje
10298144 2000 mL 5/PK Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10125374 missing translation for 'mfr' Azlon missing translation for 'supplierNo' BNH1000P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Förvara ett brett utbud av vätskor med dessa hållbara plastflaskor. Azlon™ HDPE runda flaskor med smal hals har god allmän kemikalieresistens och är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
Förvara ett brett utbud av vätskor med dessa hållbara plastflaskor. AzlonTM HDPE runda flaskor med smal hals har god allmän kemikalieresistens och är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Genomskinliga, styva HDPE-flaskor med polypropenskruvlock
  • Lätt men mycket hållbar i användning
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 27 mm
För användning med (applikation) Matkontakt
Material HDPE
Antal per förpackning 5/PK
Stängningsfärg Genomskinligt
Certifikat och efterlevnad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 213 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Höjd (engelska) 8,38 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 92 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.