Läs mer
Azlon HDPE runda flaskor med smal hals
Beskrivning
Förvara ett brett utbud av vätskor med dessa hållbara plastflaskor. AzlonTM HDPE runda flaskor med smal hals har god allmän kemikalieresistens och är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
- Genomskinliga, styva HDPE-flaskor med polypropenskruvlock
- Lätt men mycket hållbar i användning
- Batchcertifikat finns att ladda ner online
- Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 13 mm |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 10/PK |
| Stängningsfärg | Genomskinligt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 66 mm |
| Visa mer |