Läs mer
Azlon™ HDPE runda flaskor med bred hals
Produktkod. 10297574
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10297574 30 mL Paket med 10
10287584 60 mL Paket med 10
12521446 100 mL Paket med 10
11313494 125 mL Paket med 10
10003734 150 mL -
10360025 250 mL Paket med 10
10370025 500 mL Paket med 10
10635515 1000 mL Paket med 5
10014654 2000 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10297574 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer BWH0030PN
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa runda plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. Azlon™ HDPE runda flaskor med bred hals är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter. Läcksäker linerfri design har släta inre konturer för effektiv hällning.
Använd dessa runda plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. AzlonTM HDPE bredhalsade runda flaskor är lämpliga för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Genomskinliga, styva HDPE-flaskor med polypropenskruvlock
  • Läcksäker, linerfri design
  • Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel rengöring
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar
  • God kemikaliebeständighet
  • Levereras i krympförpackad förpackning
  • SP I. återvinningskoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1,01 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 22 mm
För användning med (applikation) För ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningsapplikationer
Material HDPE
Antal per förpackning 10/PK
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 70 mm
Produkttyp Rund flaska med bred mun
Höjd (engelska) 2,75 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 32 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras