Läs mer
Azlon™ HDPE runda flaskor med bred hals
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10635515
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 10635515
Brand: Azlon™ BWH1000PN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa runda plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. Azlon™ HDPE runda flaskor med bred hals är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter. Läcksäker linerfri design har släta inre konturer för effektiv hällning.
Använd dessa runda plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. AzlonTM HDPE bredhalsade runda flaskor är lämpliga för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Genomskinliga, styva HDPE-flaskor med polypropenskruvlock
  • Läcksäker, linerfri design
  • Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel rengöring
  • Kraftig och mycket hållbar i användning
  • Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar
  • God kemikaliebeständighet
  • Levereras i krympförpackad förpackning
  • SP I. återvinningskoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 55 mm
För användning med (applikation) För ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningsapplikationer
Material HDPE
Antal per förpackning 5/PK
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 205 mm
Produkttyp Rund flaska med bred mun
Höjd (engelska) 8,07 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 90 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras