Läs mer
Azlon™ HDPE runda flaskor med bred hals
Beskrivning
Använd dessa runda plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. AzlonTM HDPE bredhalsade runda flaskor är lämpliga för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med EU och USA föreskrifter.
- Genomskinliga, styva HDPE-flaskor med polypropenskruvlock
- Läcksäker, linerfri design
- Släta inre konturer för effektiv hällning och enkel rengöring
- Kraftig och mycket hållbar i användning
- Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar
- God kemikaliebeständighet
- Levereras i krympförpackad förpackning
- SP I. återvinningskoder
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Kapacitet (engelska) | 3,38 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 32 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 10/PK |
| Stängningsfärg | Genomskinligt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |