Läs mer
Azlon™ Azlon™ HDPE genomskinliga graderade fyrkantiga flaskor med blå skruvlock
Produktkod. 10094354
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10094354 1000 mL Paket med 5
12059827 500 mL Paket med 10
10480655 2000 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10094354 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer BGE240P
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-10-2026
Förvara ett brett utbud av vätskor och fasta ämnen med dessa lätta fyrkantiga flaskor. Azlon™ HDPE genomskinliga graderade fyrkantiga flaskor med blå skruvlock har gjutna graderingar och en bred hals för enkel fyllning och tömning. Idealisk för puder.
  • Utrymmesbesparande design
  • Lättvikts fyrkantiga flaskor med pluggförslutning och blått skruvlock
  • Formgjutna graderingar för ungefärlig volymmätning
  • Hals ID: 58mm
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 58 mm
För användning med (applikation) Flytande eller fast användning
Inkluderar Pluggtätning och blått skruvlock
Material HDPE
Längd (metrisk) 94mm
Antal per förpackning 5/PK
Bredd (metrisk) 75mm
Stängningsfärg Blått
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 180 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras