Läs mer
Azlon™ Azlon™ HDPE genomskinliga graderade fyrkantiga flaskor med blå skruvlock
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Utrymmesbesparande design
- Lättvikts fyrkantiga flaskor med pluggförslutning och blått skruvlock
- Formgjutna graderingar för ungefärlig volymmätning
- Hals ID: 58mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Fyrkantig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 58 mm |
| För användning med (applikation) | Flytande eller fast användning |
| Inkluderar | Pluggtätning och blått skruvlock |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 108mm |
| Antal per förpackning | 5/PK |
| Bredd (metrisk) | 92mm |
| Visa mer |