Läs mer
Azlon™ HDPE genomskinliga graderade fyrkantiga flaskor med propplock
Produktkod. 10574725
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10574725 50 mL Paket med 10
10054164 25 mL Paket med 10
10574915 100 mL Paket med 10
10115044 250 mL Paket med 10
11303504 500 mL Paket med 10
11313504 1000 mL Paket med 5
11323504 2000 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10574725 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BGE218P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara ett brett utbud av vätskor och fasta ämnen med dessa graderade fyrkantiga flaskor. Azlon™ HDPE genomskinliga graderade fyrkantiga flaskor med propplock är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
Förvara ett brett utbud av vätskor och fasta ämnen med dessa graderade fyrkantiga flaskor. AzlonTM HDPE genomskinliga, graderade fyrkantiga flaskor med propplock är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
  • Kraftiga fyrkantiga flaskor med pluggförslutning och skruvlock
  • Lätt att greppa kepsar har växel för manipuleringssäker trådfästning i halsen
  • Formgjutna graderingar för ungefärlig volymmätning
  • Utrymmesbesparande design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 24 mm
För användning med (applikation) För flytande eller fast användning
Material HDPE
Längd (metrisk) 36mm
Antal per förpackning 10/PK
Bredd (metrisk) 36mm
Stängningsfärg Genomskinligt
Certifikat och efterlevnad EU; USA
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 68 mm
Produkttyp Graderad fyrkantig flaska
Bredd (engelska) 1,42 tum.
Längd (engelska) 1,42 tum.
Höjd (engelska) 2,68 tum.
Diameter (metrisk) 24 mm (innerhals)
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras