Läs mer
Azlon™ HDPE genomskinliga graderade fyrkantiga flaskor med propplock
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
Förvara ett brett utbud av vätskor och fasta ämnen med dessa graderade fyrkantiga flaskor. AzlonTM HDPE genomskinliga, graderade fyrkantiga flaskor med propplock är lämpliga för applikationer i kontakt med livsmedel i enlighet med EU och USA föreskrifter.
- Kraftiga fyrkantiga flaskor med pluggförslutning och skruvlock
- Lätt att greppa kepsar har växel för manipuleringssäker trådfästning i halsen
- Formgjutna graderingar för ungefärlig volymmätning
- Utrymmesbesparande design
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16,91 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 44 mm |
| För användning med (applikation) | För flytande eller fast användning |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 80mm |
| Antal per förpackning | 10/PK |
| Bredd (metrisk) | 67mm |
| Stängningsfärg | Genomskinligt |
| Visa mer |