Läs mer
Azlon™ LDPE Gram fläcktvättflaskor
Description
Förmärkt med Gram-färgningslösningar, varningsetiketter och bruksanvisningar
- Förmärkt med Gram-färgningslösningar, varningsetiketter och bruksanvisningar
- Med patenterad DripLok™ ångventileringsteknik
- Setet med fem tvättflaskor är tryckta med: - Kristallviolett lösning - Lugols jodlösning - Gramjodlösning - Gramfärg/avfärgningslösning - Safraninlösning
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | För Gram-färgning |
| Inkluderar | Fem tvättflaskor tryckta med följande information: kristallviolett lösning, Lugols Jodlösning, Jodlösning Gram, Gram-färg/avfärgningslösning, Safranin-lösning |
| Material | LDPE |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 80 °C |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Ångventilering |
| Genom förslutningsdispenseringen | Ja |
| Show More |