Läs mer
Azlon™ Flerspråkig tvättflaska för säkerhetsventilation
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Beskrivning:
Region 2: norska, danska, svenska, engelska
Region 3: ryska, polska, tyska, engelska
Region 4: arabiska, franska, engelska
Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Förvara och använd en mängd olika lösningsmedel med flerspråkiga etiketter för förbättrad säkerhet. Azlon Flerspråkiga LDPE ventilerande tvättflaskor finns tillgängliga i fyra olika flerspråkiga märkningskombinationer. Etiketter för lösningsmedelsinnehåll motsvarar färgkodade lock för enkel identifiering i en mängd olika inställningar.
- Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals och den patenterade DripLok™ ångventilerande ventil som förhindrar att lösningsmedel droppar
- Outplånligt tryckt på flera språk (baserat på region)
- Inkluderar de globalt harmoniserade symbolerna, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation
- Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16,91 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska |
| Inkluderar | Polypropenlock och färgade näbbar med fin munstycksände för att kontrollera strålen exakt |
| Material | LDPE |
| Längd (metrisk) | 33.07cm |
| Kvantitet | 5/PK |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 80 °C |
| Bredd (metrisk) | 19.08cm |
| Visa mer |