Läs mer
Azlon™ Flerspråkig tvättflaska för säkerhetsventilation
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11329643
Cambia vista
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Beskrivning:
Region 2: norska, danska, svenska, engelska
Region 3: ryska, polska, tyska, engelska
Region 4: arabiska, franska, engelska
Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Dimensione della confezione:
Paket med 5
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) Kemisk etikett Beskrivning Stängningsfärg Dimensione della confezione
11329643 500 mL Aceton Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska Rött Paket med 5
12116230 250 mL IMS Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska Gult Paket med 5
11373514 250 mL Aceton Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska Rött Paket med 5
12126230 250 mL Etanol Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska Orange Paket med 5
11383514 250 mL Metanol Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska Grön Paket med 5
12196220 250 mL Isopropylalkohol Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska Blått Paket med 5
15307037 500 mL Aceton Region 3: ryska, polska, tyska, engelska Rött Paket med 5
12327512 500 mL Aceton Region 2: norska, danska, svenska, engelska Rött Paket med 5
12357512 500 mL Etanol Region 2: norska, danska, svenska, engelska Orange Paket med 5
15387037 500 mL Etanol Region 4: arabiska, franska, engelska Orange Paket med 5
15367037 500 mL Metanol Region 4: arabiska, franska, engelska Grön Paket med 5
15337037 500 mL Etanol Region 3: ryska, polska, tyska, engelska Orange Paket med 5
15317037 500 mL Metanol Region 3: ryska, polska, tyska, engelska Grön Paket med 5
15357037 500 mL Aceton Region 4: arabiska, franska, engelska Rött Paket med 5
15377037 500 mL Isopropylalkohol Region 4: arabiska, franska, engelska Blått Paket med 5
12397512 500 mL Metanol Region 2: norska, danska, svenska, engelska Grön Paket med 5
15327037 500 mL Isopropylalkohol Region 3: ryska, polska, tyska, engelska Blått Paket med 5
12550456 500 mL Metanol Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska Grön Paket med 5
11393514 500 mL IMS Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska Gult Paket med 5
11303524 500 mL Isopropylalkohol Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska Blått Paket med 5
11349643 500 mL Etanol Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska Orange Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Product Code. 11329643 Supplier Azlon Supplier No. WGW537VTML
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Förvara och använd en mängd olika lösningsmedel med flerspråkiga etiketter för förbättrad säkerhet. Azlon Flerspråkiga LDPE ventilerande tvättflaskor finns tillgängliga i fyra olika flerspråkiga märkningskombinationer. Etiketter för lösningsmedelsinnehåll motsvarar färgkodade lock för enkel identifiering i en mängd olika inställningar.
  • Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals och den patenterade DripLok™ ångventilerande ventil som förhindrar att lösningsmedel droppar
  • Outplånligt tryckt på flera språk (baserat på region)
  • Inkluderar de globalt harmoniserade symbolerna, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation
  • Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Material LDPE
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 163 mm
Kemisk etikett Aceton
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 75 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16,91 oz.
Form Cylindrisk
Produkttyp Flerspråkig tryckt tvättflaska