Läs mer
Azlon™ Flerspråkig säkerhetsventileringstvättflaska
Beskrivning
Förvara och använd en mängd olika lösningsmedel med flerspråkiga etiketter för förbättrad säkerhet. Azlon Flerspråkiga LDPE ventilerande tvättflaskor finns tillgängliga i fyra olika flerspråkiga märkningskombinationer. Etiketter för lösningsmedelsinnehåll motsvarar färgkodade lock för enkel identifiering i en mängd olika inställningar.
- Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals och den patenterade DripLok™ ångavluftningsventil som förhindrar att lösningsmedel droppar
- Outplånligt tryckt på fyra språk (engelska, franska, tyska och spanska)
- Välj mellan fem lösningsmedelsetiketter, alla inklusive de nya globalt harmoniserade symbolerna, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation
- Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska |
| Inkluderar | Engelska, franska, tyska, spanska etikett |
| Material | LDPE |
| Längd (metrisk) | 33.07cm |
| Kvantitet | 5/PK |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till 80 °C |
| Bredd (metrisk) | 19.08cm |
| Visa mer |