Läs mer
Azlon™ Flerspråkig tvättflaska för säkerhetsventilation
Produktkod. 11393514
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Beskrivning:
Region 2: norska, danska, svenska, engelska
Region 3: ryska, polska, tyska, engelska
Region 4: arabiska, franska, engelska
Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11393514
Brand: Azlon WGW540VTML
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och använd en mängd olika lösningsmedel med flerspråkiga etiketter för förbättrad säkerhet. Azlon Flerspråkiga LDPE ventilerande tvättflaskor finns tillgängliga i fyra olika flerspråkiga märkningskombinationer. Etiketter för lösningsmedelsinnehåll motsvarar färgkodade lock för enkel identifiering i en mängd olika inställningar.
  • Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals och den patenterade DripLok™ ångavluftningsventil som förhindrar att lösningsmedel droppar
  • Outplånligt tryckt på fyra språk (engelska, franska, tyska och spanska)
  • Välj mellan fem lösningsmedelsetiketter, alla inklusive de nya globalt harmoniserade symbolerna, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation
  • Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,91 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Inkluderar Polypropenlock och färgade näbbar med fin munstycksände för att kontrollera strålen exakt
Material LDPE
Längd (metrisk) 33.07cm
Kvantitet 5/PK
Temperaturområde (metriskt) –50 till 80 °C
Bredd (metrisk) 19.08cm
Stängningsfärg Gult
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 5.6 cm
Produkttyp Flerspråkig tryckt tvättflaska
Kemisk etikett IMS
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras