Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor, burkar och kannor
- Flaskor
- Tvätta flaskor
- Azlon™ Flerspråkig tvättflaska för säkerhetsventilation
Azlon™ Flerspråkig tvättflaska för säkerhetsventilation
Produktkod. 12116230
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Beskrivning:
Region 2: norska, danska, svenska, engelska
Region 3: ryska, polska, tyska, engelska
Region 4: arabiska, franska, engelska
Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
21 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Kemisk etikett | Beskrivning | Stängningsfärg | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12116230 | 250 mL | IMS | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska | Gult | Paket med 5 |
| 11373514 | 250 mL | Aceton | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska | Rött | Paket med 5 |
| 12126230 | 250 mL | Etanol | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska | Orange | Paket med 5 |
| 11383514 | 250 mL | Metanol | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska | Grön | Paket med 5 |
| 12196220 | 250 mL | Isopropylalkohol | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska | Blått | Paket med 5 |
| 15307037 | 500 mL | Aceton | Region 3: ryska, polska, tyska, engelska | Rött | Paket med 5 |
| 12327512 | 500 mL | Aceton | Region 2: norska, danska, svenska, engelska | Rött | Paket med 5 |
| 12357512 | 500 mL | Etanol | Region 2: norska, danska, svenska, engelska | Orange | Paket med 5 |
| 15387037 | 500 mL | Etanol | Region 4: arabiska, franska, engelska | Orange | Paket med 5 |
| 15367037 | 500 mL | Metanol | Region 4: arabiska, franska, engelska | Grön | Paket med 5 |
| 15337037 | 500 mL | Etanol | Region 3: ryska, polska, tyska, engelska | Orange | Paket med 5 |
| 11329643 | 500 mL | Aceton | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska | Rött | Paket med 5 |
| 15317037 | 500 mL | Metanol | Region 3: ryska, polska, tyska, engelska | Grön | Paket med 5 |
| 15357037 | 500 mL | Aceton | Region 4: arabiska, franska, engelska | Rött | Paket med 5 |
| 15377037 | 500 mL | Isopropylalkohol | Region 4: arabiska, franska, engelska | Blått | Paket med 5 |
| 12397512 | 500 mL | Metanol | Region 2: norska, danska, svenska, engelska | Grön | Paket med 5 |
| 15327037 | 500 mL | Isopropylalkohol | Region 3: ryska, polska, tyska, engelska | Blått | Paket med 5 |
| 12550456 | 500 mL | Metanol | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska | Grön | Paket med 5 |
| 11393514 | 500 mL | IMS | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska | Gult | Paket med 5 |
| 11303524 | 500 mL | Isopropylalkohol | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska | Blått | Paket med 5 |
| 11349643 | 500 mL | Etanol | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska | Orange | Paket med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Produktkod.
12116230
Leverantör
Azlon
Leverantörsnummer
WGW534VTML
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Förvara och använd en mängd olika lösningsmedel med flerspråkiga etiketter för förbättrad säkerhet. Azlon Flerspråkiga LDPE ventilerande tvättflaskor finns tillgängliga i fyra olika flerspråkiga märkningskombinationer. Etiketter för lösningsmedelsinnehåll motsvarar färgkodade lock för enkel identifiering i en mängd olika inställningar.
- Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals och den patenterade DripLok™ ångavluftningsventil som förhindrar att lösningsmedel droppar
- Outplånligt tryckt på fyra språk (engelska, franska, tyska och spanska)
- Välj mellan fem lösningsmedelsetiketter, alla inklusive de nya globalt harmoniserade symbolerna, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation
- Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska |
| Inkluderar | Polypropenlock och färgade näbbar med fin munstycksände för att kontrollera strålen exakt |
| Material | LDPE |
| Längd (metrisk) | 25.4cm |
| Kvantitet | 5/PK |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 80 °C |
| Bredd (metrisk) | 24.1cm |
| Stängningsfärg | Gult |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Form | Cylindrisk |
| Höjd (metrisk) | 5.6 cm |
| Produkttyp | Flerspråkig tryckt tvättflaska |
| Kemisk etikett | IMS |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Lock |
| Genom förslutningsdispenseringen | Ja |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer Visa mindre |