Läs mer
Azlon™ Flerspråkig tvättflaska för säkerhetsventilation
Produktkod. 12196220
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Beskrivning:
Region 2: norska, danska, svenska, engelska
Region 3: ryska, polska, tyska, engelska
Region 4: arabiska, franska, engelska
Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12196220
Brand: Azlon WGW533VTML
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och använd en mängd olika lösningsmedel med flerspråkiga etiketter för förbättrad säkerhet. Azlon Flerspråkiga LDPE ventilerande tvättflaskor finns tillgängliga i fyra olika flerspråkiga märkningskombinationer. Etiketter för lösningsmedelsinnehåll motsvarar färgkodade lock för enkel identifiering i en mängd olika inställningar.
  • Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals och den patenterade DripLok™ ångventilerande ventil som förhindrar att lösningsmedel droppar
  • Outplånligt tryckt på flera språk (baserat på region)
  • Inkluderar de globalt harmoniserade symbolerna, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation
  • Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Genomskinligt
Beskrivning Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Material LDPE
Stängningsfärg Blått
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Produkttyp Flerspråkig tryckt tvättflaska
Kemisk etikett Isopropylalkohol
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja