Läs mer
Azlon™ Flerspråkig tvättflaska för säkerhetsventilation
Produktkod. 12357512
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Beskrivning:
Region 2: norska, danska, svenska, engelska
Region 3: ryska, polska, tyska, engelska
Region 4: arabiska, franska, engelska
Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12357512
Brand: Azlon WGW541VTMLS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och använd en mängd olika lösningsmedel med flerspråkiga etiketter för förbättrad säkerhet. Azlon Flerspråkiga LDPE ventilerande tvättflaskor finns tillgängliga i fyra olika flerspråkiga märkningskombinationer. Etiketter för lösningsmedelsinnehåll motsvarar färgkodade lock för enkel identifiering i en mängd olika inställningar.
  • Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals och den patenterade DripLok™ ångventilerande ventil som förhindrar att lösningsmedel droppar
  • Outplånligt tryckt på flera språk (baserat på region)
  • Inkluderar de globalt harmoniserade symbolerna, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation
  • Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Beskrivning Region 2: norska, danska, svenska, engelska
Material LDPE
Stängningsfärg Orange
Höjd (metrisk) 163 mm
Kemisk etikett Etanol
Diameter (metrisk) 75 mm