Läs mer
Azlon™ Flerspråkig tvättflaska för säkerhetsventilation
Produktkod. 15307037
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Beskrivning:
Region 2: norska, danska, svenska, engelska
Region 3: ryska, polska, tyska, engelska
Region 4: arabiska, franska, engelska
Tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15307037
Brand: Azlon WGW537VTMLR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara och använd en mängd olika lösningsmedel med flerspråkiga etiketter för förbättrad säkerhet. Azlon Flerspråkiga LDPE ventilerande tvättflaskor finns tillgängliga i fyra olika flerspråkiga märkningskombinationer. Etiketter för lösningsmedelsinnehåll motsvarar färgkodade lock för enkel identifiering i en mängd olika inställningar.
  • Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals och en ångavluftningsventil för att förhindra dropp
  • Outplånligt tryckt på upp till fyra språk, med fyra tillgängliga språkkombinationer
  • Val av fem lösningsmedelsetiketter med nya globalt harmoniserade symboler, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinstruktioner
  • Försedd med PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Beskrivning Region 3: ryska, polska, tyska, engelska
Material LDPE
Stängningsfärg Rött
Höjd (metrisk) 163 mm
Kemisk etikett Aceton
Diameter (metrisk) 75 mm