Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor, burkar och kannor
- Flaskor
- Tvätta flaskor
- Azlon™ LDPE flerspråkiga tryckta tvättflaskor
Azlon™ LDPE flerspråkiga tryckta tvättflaskor
Produktkod. 10203370
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Vatten
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Vitt
White
Inkluderar:
Arabic, French, English Label
Blå polypropen stängning
English, French, German, Spanish Label
Grön polypropen stängning
Gul polypropen stängning
Orange polypropen stängning
Russian, Polish, German, English Label
Röd polypropen stängning
Vit polypropen stängning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
21 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Kemisk etikett | Stängningsfärg | Inkluderar | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10203370 | 500 mL | Avjoniserat vatten | Vitt | Vit polypropen stängning | Paket med 5 |
| 12580446 | 250 mL | Etanol | Orange | Orange polypropen stängning | Paket med 5 |
| 11946815 | 250 mL | Metanol | Grön | Grön polypropen stängning | Paket med 5 |
| 12166220 | 250 mL | Vatten | Vitt | Vit polypropen stängning | Paket med 5 |
| 12570446 | 250 mL | Aceton | Rött | Röd polypropen stängning | Paket med 5 |
| 12186220 | 250 mL | Isopropylalkohol | Blått | Blå polypropen stängning | Paket med 5 |
| 12560446 | 250 mL | Avjoniserat vatten | Vitt | English, French, German, Spanish Label | Paket med 5 |
| 12106230 | 250 mL | IMS | Gult | Gul polypropen stängning | Paket med 5 |
| 12550446 | 250 mL | Destillerat vatten | Vitt | Vit polypropen stängning | Paket med 5 |
| 11966815 | 500 mL | Aceton | Rött | Röd polypropen stängning | Paket med 5 |
| 10233610 | 500 mL | Metanol | Grön | Grön polypropen stängning | Paket med 5 |
| 10529950 | 500 mL | Vatten | Vitt | Vit polypropen stängning | Paket med 5 |
| 11343514 | 500 mL | Etanol | Orange | Orange polypropen stängning | Paket med 5 |
| 10690121 | 500 mL | Isopropylalkohol | Blått | Blå polypropen stängning | Paket med 5 |
| 10293700 | 500 mL | IMS | Gult | Gul polypropen stängning | Paket med 5 |
| 10191740 | 500 mL | Destillerat vatten | Vitt | Vit polypropen stängning | Paket med 5 |
| 12347522 | 500 mL | Vatten | Vitt | Vit polypropen stängning | Paket med 5 |
| 12327522 | 500 mL | Avjoniserat vatten | Vitt | Vit polypropen stängning | Paket med 5 |
| 12317522 | 500 mL | Destillerat vatten | Vitt | Vit polypropen stängning | - |
| 15347037 | 500 mL | Destillerat vatten | White | Russian, Polish, German, English Label | Paket med 5 |
| 15397037 | 500 mL | Destillerat vatten | White | Arabic, French, English Label | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Produktkod.
10203370
Leverantör
Azlon™
Leverantörsnummer
WGW603PML
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Beskrivning
Tryckt med globalt harmoniserade symboler, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation. Azlon™ LDPE flerspråkiga tryckta tvättflaskor visar kemiska namn och viktig säkerhetsinformation på fyra europeiska språk, vilket eliminerar behovet av flera tvättflaskor i europeiska språktalande länder.
- Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals
- Outplånligt tryckt
- Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
- Finns i tre vatten- och fem lösningsmedelsetiketter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Outplånligt tryckt på engelska, franska, tyska och spanska |
| Inkluderar | Vit polypropen stängning |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 5/PK |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 80 °C |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 163 mm |
| Kemisk etikett | Avjoniserat vatten |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Ej ventilerande lock |
| Genom förslutningsdispenseringen | Ja |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 16,91 oz. |
| Form | Cylindrisk |
| Disponibel | Reusable |
| Produkttyp | Flerspråkig tryckt tvättflaska |
| Visa mer Visa mindre |