Läs mer
Azlon™ LDPE flerspråkiga tryckta tvättflaskor
Produktkod. 10529950
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Vatten
Beskrivning:
Indelibly printed in Russian, Polish, German and English
Outplånligt tryckt på arabiska, franska och engelska
Outplånligt tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Outplånligt tryckt på norska, danska, svenska och engelska
Outplånligt tryckt på norska, holländska, svenska och engelska
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10529950
Brand: Azlon™ WGW536PML
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med globalt harmoniserade symboler, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation. Azlon™ LDPE flerspråkiga tryckta tvättflaskor visar kemiska namn och viktig säkerhetsinformation på fyra europeiska språk, vilket eliminerar behovet av flera tvättflaskor i europeiska språktalande länder.
  • Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals
  • Outplånligt tryckt
  • Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
  • Finns i tre vatten- och fem lösningsmedelsetiketter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,91 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Outplånligt tryckt på engelska, franska, tyska och spanska
Inkluderar Vit polypropen stängning
Material LDPE
Kvantitet 5/PK
Temperaturområde (metriskt) –50 till 80 °C
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 163 mm
Produkttyp Flerspråkig tryckt tvättflaska
Kemisk etikett Vatten
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 75 mm
Förslutningstyp Ej ventilerande lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras