Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor, burkar och kannor
- Flaskor
- Tvätta flaskor
- Azlon™ LDPE flerspråkiga tryckta tvättflaskor
Azlon™ LDPE flerspråkiga tryckta tvättflaskor
Produktkod. 11343514
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Avjoniserat vatten
Destillerat vatten
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Vatten
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Vitt
Inkluderar:
Arabisk, franska, engelsk etikett
Engelska, franska, tyska, spanska etikett
Norsk, dansk, svensk, engelsk etikett
Norsk, nederländsk, svensk, engelsk etikett
Ryska, polska, tyska, engelska etikett
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
21 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Kemisk etikett | Stängningsfärg | Inkluderar | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11343514 | 500 mL | Etanol | Orange | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 12580446 | 250 mL | Etanol | Orange | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 11946815 | 250 mL | Metanol | Grön | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 12166220 | 250 mL | Vatten | Vitt | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 12570446 | 250 mL | Aceton | Rött | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 12186220 | 250 mL | Isopropylalkohol | Blått | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 12560446 | 250 mL | Avjoniserat vatten | Vitt | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 12106230 | 250 mL | IMS | Gult | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 12550446 | 250 mL | Destillerat vatten | Vitt | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 11966815 | 500 mL | Aceton | Rött | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 10233610 | 500 mL | Metanol | Grön | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 10529950 | 500 mL | Vatten | Vitt | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 10690121 | 500 mL | Isopropylalkohol | Blått | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 10203370 | 500 mL | Avjoniserat vatten | Vitt | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 10293700 | 500 mL | IMS | Gult | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 10191740 | 500 mL | Destillerat vatten | Vitt | Engelska, franska, tyska, spanska etikett | Paket med 5 |
| 12347522 | 500 mL | Vatten | Vitt | Norsk, dansk, svensk, engelsk etikett | Paket med 5 |
| 12327522 | 500 mL | Avjoniserat vatten | Vitt | Norsk, nederländsk, svensk, engelsk etikett | Paket med 5 |
| 12317522 | 500 mL | Destillerat vatten | Vitt | Norsk, dansk, svensk, engelsk etikett | - |
| 15347037 | 500 mL | Destillerat vatten | Vitt | Ryska, polska, tyska, engelska etikett | Paket med 5 |
| 15397037 | 500 mL | Destillerat vatten | Vitt | Arabisk, franska, engelsk etikett | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Produktkod.
11343514
Leverantör
Azlon™
Leverantörsnummer
WGW541PML
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
DWK Life Sciences – Viktiga produkter för vardagen
Använd kampanjkoden 27957
Använd kampanjkoden 27957
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
360.64 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27957" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27957" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Tryckt med globalt harmoniserade symboler, NFPA diamant, riskfraser och säkerhetsinformation. Azlon™ LDPE flerspråkiga tryckta tvättflaskor visar kemiska namn och viktig säkerhetsinformation på fyra europeiska språk, vilket eliminerar behovet av flera tvättflaskor i europeiska språktalande länder.
- Flerspråkiga tvättflaskor med bred hals
- Outplånligt tryckt
- Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
- Finns i tre vatten- och fem lösningsmedelsetiketter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Outplånligt tryckt på norska, holländska, svenska och engelska |
| Inkluderar | Engelska, franska, tyska, spanska etikett |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 5/PK |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till 80 °C |
| Stängningsfärg | Orange |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 163 mm |
| Kemisk etikett | Etanol |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Förslutningstyp | Ej ventilerande lock |
| Genom förslutningsdispenseringen | Ja |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 16,91 oz. |
| Form | Cylindrisk |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Flerspråkig tryckt tvättflaska |
| Visa mer Visa mindre |