Läs mer
Azlon™ LDPE runda flaskor med smal hals
Beskrivning
Använd dessa genomskinliga, flexibla plastflaskor för en mängd olika vätskelagrings- och provtagningstillämpningar. Azlon™ LDPE runda flaskor med smal hals är kraftiga och hållbara.
- Genomskinliga, flexibla LDPE-flaskor med polypropenskruvlock
- Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med EU och USA föreskrifter
- Batchcertifikat finns att ladda ner online
- Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
- God allmän kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 21 mm |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 10/PK |
| Stängningsfärg | Genomskinligt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Visa mer |