Läs mer
Azlon™ LDPE runda flaskor med smal hals
Produktkod. 10452585
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
100 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10452585 30 mL Paket med 10
15767987 30 mL Varje
10126154 60 mL Paket med 10
15777987 60 mL Varje
15787987 100 mL Varje
12541446 100 mL Paket med 10
10431055 125 mL Paket med 10
15797987 125 mL Varje
10349604 150 mL Paket med 10
15707997 150 mL Varje
10369734 250 mL Paket med 10
15717997 250 mL Varje
10175084 500 mL Paket med 10
10208154 1000 mL Paket med 5
15737997 1000 mL Varje
10309454 2000 mL Paket med 5
15747997 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10452585 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BNL0030PN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd dessa genomskinliga, flexibla plastflaskor för en mängd olika vätskelagrings- och provtagningstillämpningar. Azlon™ LDPE runda flaskor med smal hals är kraftiga och hållbara.
  • Genomskinliga, flexibla LDPE-flaskor med polypropenskruvlock
  • Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med EU och USA föreskrifter
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
  • Bulkförpackningar innehåller lika många flaskor och kapsyler, förpackade separat
  • God allmän kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 32mm
Diameter (metrisk) Innerhals 17 mm
Material LDPE
Kvantitet 10/PK
Stängningsfärg Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 66 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.