Läs mer
Azlon™ LDPE DIY-tryckta säkerhetstvättflaskor
Produktkod. 12500066
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Förslutningstyp:
Ångventilering
Ej ventilerande lock
Stängningsfärg:
Diverse
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12500066
Brand: Azlon™ WGW020VTML
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa anpassade etiketter för dessa gör-det-själv LDPE-tvättflaskor. Azlon™ LDPE DIY-tryckta säkerhetstvättflaskor kommer med självhäftande faroetiketter och är idealiska för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. DripLok™ ångventilerande lock ger ökad säkerhet med flyktiga lösningsmedel.
  • Gör-det-själv tvätta flaskor med blank skrivpanel
  • Outplånligt tryckt på tre språk (engelska, franska och tyska)
  • Levereras med självhäftande farodekaler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 38 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 34 mm
Inkluderar Förslutning, tom skrivpanel, vidhäftande faroskyltar
Material LDPE
Kvantitet 5/PK
Temperaturområde (metriskt) –50 till 80 °C
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 202 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 90 mm
Förslutningstyp Ångventilering
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras