Läs mer
Azlon™ LDPE DIY-tryckta säkerhetstvättflaskor
Produktkod. 12520066
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Förslutningstyp:
Ångventilering
Ej ventilerande lock
Stängningsfärg:
Diverse
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp Stängningsfärg unitSize
12520066 500 mL Ej ventilerande lock Vitt Paket med 5
12540066 250 mL Ångventilering Vitt Paket med 5
12510066 250 mL Ej ventilerande lock Vitt Paket med 5
12590056 500 mL Ångventilering Vitt Paket med 5
15307047 500 mL Ångventilering Diverse Varje
12500066 1000 mL Ångventilering Vitt Paket med 5
12530066 1000 mL Ej ventilerande lock Vitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12520066 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer WGW002PML
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa anpassade etiketter för dessa gör-det-själv LDPE-tvättflaskor. Azlon™ LDPE DIY-tryckta säkerhetstvättflaskor kommer med självhäftande faroetiketter och är idealiska för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. DripLok™ ångventilerande lock ger ökad säkerhet med flyktiga lösningsmedel.
  • Gör-det-själv tvätta flaskor med blank skrivpanel
  • Outplånligt tryckt på tre språk (engelska, franska och tyska)
  • Levereras med självhäftande farodekaler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 38 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 34 mm
Inkluderar Förslutning, tom skrivpanel, vidhäftande faroskyltar
Material LDPE
Kvantitet 5/PK
Temperaturområde (metriskt) –50 till 80 °C
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 163 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 75 mm
Förslutningstyp Ej ventilerande lock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras