Läs mer
Azlon™ LDPE DIY-tryckta säkerhetstvättflaskor
Beskrivning
Skapa anpassade etiketter för dessa gör-det-själv LDPE-tvättflaskor. Azlon™ LDPE DIY-tryckta säkerhetstvättflaskor kommer med självhäftande faroetiketter och är idealiska för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. DripLok™ ångventilerande lock ger ökad säkerhet med flyktiga lösningsmedel.
- Gör-det-själv tvätta flaskor med blank skrivpanel
- Outplånligt tryckt på tre språk (engelska, franska och tyska)
- Levereras med självhäftande farodekaler
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 38 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 34 mm |
| Inkluderar | Förslutning, tom skrivpanel, vidhäftande faroskyltar |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 5/PK |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 80 °C |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.