Läs mer
Azlon™ LDPE DIY-tryckta säkerhetstvättflaskor
Produktkod. 12590056
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Förslutningstyp:
Ångventilering
Ej ventilerande lock
Stängningsfärg:
Diverse
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp Stängningsfärg Förpackningsstorlek
12590056 500 mL Ångventilering Vitt Paket med 5
12540066 250 mL Ångventilering Vitt Paket med 5
12510066 250 mL Ej ventilerande lock Vitt Paket med 5
12520066 500 mL Ej ventilerande lock Vitt Paket med 5
15307047 500 mL Ångventilering Diverse Varje
12500066 1000 mL Ångventilering Vitt Paket med 5
12530066 1000 mL Ej ventilerande lock Vitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12590056 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer WGW002VTML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.70 SEK
    452.58 SEK / Paket med 5
    Save 116.12 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa anpassade etiketter för dessa gör-det-själv LDPE-tvättflaskor. Azlon™ LDPE DIY-tryckta säkerhetstvättflaskor kommer med självhäftande faroetiketter och är idealiska för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. DripLok™ ångventilerande lock ger ökad säkerhet med flyktiga lösningsmedel.
  • Gör-det-själv tvätta flaskor med blank skrivpanel
  • Outplånligt tryckt på tre språk (engelska, franska och tyska)
  • Levereras med självhäftande farodekaler
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 38 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 34 mm
Inkluderar Förslutning, tom skrivpanel, vidhäftande faroskyltar
Material LDPE
Kvantitet 5/PK
Sterilitet Non-sterile
Temperaturområde (metriskt) –50 till 80 °C
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 163 mm
Kemisk etikett Custom Write-on
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Ångventilering
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16,91 oz.
Form Cylindrisk
Disponibel Reusable
Produkttyp DIY-tryckt säkerhetstvättflaska