Läs mer
Azlon™ LDPE tryckta Slope Shoulder Wash Flaskor
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Eau destillée
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Vatten
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE-tryckta Slope Shoulder Wash-flaskor är outplånligt tryckta med ett urval av sju populära laboratorielösningsmedel, lämpliga farosymboler och CAS-nummer.
- Märkta tvättflaskor för enkel identifiering av innehållet
- Smal design möjliggör bekväm hantering och ökad användarvänlighet
- Försedd med färgkodade polypropenförslutningar
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16,91 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 69mm |
| För användning med (applikation) | För enkel identifiering av innehållet |
| Inkluderar | Gul polypropen stängning |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 5/PK |
| Stängningsfärg | Gult |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |