Läs mer
Azlon™ LDPE tryckta Slope Shoulder Wash Flaskor
Produktkod. 10698005
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Eau destillée
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Vatten
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Vitt
missing translation for 'unitSize'
Paket med 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10698005
missing translation for 'mfr': Azlon™ WGF532P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. Azlon™ LDPE-tryckta Slope Shoulder Wash-flaskor är outplånligt tryckta med ett urval av sju populära laboratorielösningsmedel, lämpliga farosymboler och CAS-nummer.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE-tryckta Slope Shoulder Wash-flaskor är outplånligt tryckta med ett urval av sju populära laboratorielösningsmedel, lämpliga farosymboler och CAS-nummer.
  • Märkta tvättflaskor för enkel identifiering av innehållet
  • Smal design möjliggör bekväm hantering och ökad användarvänlighet
  • Försedd med färgkodade polypropenförslutningar
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 54mm
För användning med (applikation) För enkel identifiering av innehållet
Inkluderar Grön polypropen stängning
Material LDPE
Kvantitet 5/PK
Stängningsfärg Grön
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 152 mm
Produkttyp Tvättflaska
Kemisk etikett Metanol
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 152 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt