Läs mer
Azlon™ LDPE tryckta Slope Shoulder Wash Flaskor
Produktkod. 11353514
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Eau destillée
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Vatten
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kemisk etikett Stängningsfärg Förpackningsstorlek
11353514 250 mL Etanol Orange Paket med 5
10698005 250 mL Metanol Grön Paket med 5
10697815 250 mL Vatten Vitt Paket med 5
10247874 250 mL Destillerat vatten Vitt Paket med 5
12504927 250 mL Eau destillée Vitt Paket med 5
10084174 250 mL IMS Gult Paket med 5
10287674 250 mL Aceton Rött Paket med 5
10034464 250 mL Isopropylalkohol Blått Paket med 5
10421055 500 mL Destillerat vatten Vitt Paket med 5
11990995 500 mL Aceton Rött Paket med 5
10339604 500 mL IMS Gult Paket med 5
10442585 500 mL Metanol Grön Paket med 5
10044224 500 mL Isopropylalkohol Blått Paket med 5
11363514 500 mL Etanol Orange Paket med 5
10442395 500 mL Vatten Vitt Paket med 5
11971538 500 mL Eau destillée Vitt Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11353514 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur WGF535P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00 SEK
    249.88 SEK / Paket med 5
    Save 72.12 SEK
    22% Av
Afficher toutes les promotions
Beräknad leverans: 05-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. Azlon™ LDPE-tryckta Slope Shoulder Wash-flaskor är outplånligt tryckta med ett urval av sju populära laboratorielösningsmedel, lämpliga farosymboler och CAS-nummer.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE-tryckta Slope Shoulder Wash-flaskor är outplånligt tryckta med ett urval av sju populära laboratorielösningsmedel, lämpliga farosymboler och CAS-nummer.
  • Märkta tvättflaskor för enkel identifiering av innehållet
  • Smal design möjliggör bekväm hantering och ökad användarvänlighet
  • Försedd med färgkodade polypropenförslutningar
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Spécification
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 54mm
För användning med (applikation) För enkel identifiering av innehållet
Inkluderar Orange polypropen stängning
Material LDPE
Antal per förpackning 5/PK
Stängningsfärg Orange
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 152 mm
Kemisk etikett Etanol
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 152 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Form Rund
Produkttyp Tvättflaska
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.