Läs mer
Azlon™ LDPE tryckta Slope Shoulder Wash Flaskor
Produktkod. p-8001804
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Kemisk etikett:
Aceton
Destillerat vatten
Eau destillée
Etanol
IMS
Isopropylalkohol
Metanol
Vatten
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11353514
Brand: Azlon™ WGF535P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. Azlon™ LDPE-tryckta Slope Shoulder Wash-flaskor är outplånligt tryckta med ett urval av sju populära laboratorielösningsmedel, lämpliga farosymboler och CAS-nummer.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE-tryckta Slope Shoulder Wash-flaskor är outplånligt tryckta med ett urval av sju populära laboratorielösningsmedel, lämpliga farosymboler och CAS-nummer.
  • Märkta tvättflaskor för enkel identifiering av innehållet
  • Smal design möjliggör bekväm hantering och ökad användarvänlighet
  • Försedd med färgkodade polypropenförslutningar
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 54mm
För användning med (applikation) För enkel identifiering av innehållet
Inkluderar Orange polypropen stängning
Material LDPE
Antal per förpackning 5/PK
Stängningsfärg Orange
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 152 mm
Produkttyp Tvättflaska
Kemisk etikett Etanol
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 152 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras