Läs mer
Azlon™ LDPE runda flaskor med pipförslutning
Använd som dropp- eller dispenseringsflaska. Azlon™ LDPE runda flaskor med pipförslutning har en kapsyl som kan kapas för att justera flödet.
Brand:  Azlon BGE836PNC
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10044804
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Använd som dropp- eller dispenseringsflaska. AzlonTM LDPE runda flaskor med pipförslutning har en kapsyl som kan kapas för att justera flödeshastigheten.
  • Round LDPE bottles fitted with spouted dropper closure
  • Good resistance to chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
500 mL
Clear
Spouted dropper closure
Shrink-wrapped pack
No
Round
Round Bottle
7.64 in.
28/R4
Spouted Screw Cap
16.91 oz.
Used as a dropping or dispensing bottle
LDPE
Yes
Narrow, Threaded
194 mm
Used as a Dropping or Dispensing Bottle
Polypropylene
73 mm
Yes
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Azlon™ LDPE runda flaskor med pipförslutning > Capacity: 500mL; Dimmensions: 73 dia. x 194mmH