Läs mer
Azlon™ LDPE runda flaskor med pipförslutning
Produktkod. 12054827
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12054827 30 mL Paket med 10
10709385 60 mL Paket med 10
12084747 150 mL Paket med 10
12084707 250 mL Paket med 10
10044804 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12054827 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BGE814PNC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.60 SEK
    154.86 SEK / Paket med 10
    Save 38.74 SEK
    20% Av
I lager
Använd som dropp- eller dispenseringsflaska. Azlon™ LDPE runda flaskor med pipförslutning har en kapsyl som kan kapas för att justera flödet.
Använd som dropp- eller dispenseringsflaska. AzlonTM LDPE runda flaskor med pipförslutning har en kapsyl som kan kapas för att justera flödeshastigheten.
  • Runda LDPE-flaskor försedda med pipstängning
  • God motståndskraft mot kemiska angrepp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
För användning med (applikation) Används som dropp- eller dispenseringsflaska
Inkluderar Sprutad droppstängning
Material LDPE
Kvantitet Krymplindad förpackning
Förslutning ingår Ja
Mun Smal, gängad
Höjd (metrisk) 93 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28/R4
Diameter (metrisk) 32 mm
Förslutningstyp Skruvlock med pip
Form Rund