Läs mer
Azlon™ LDPE runda flaskor med pipförslutning
Description
Använd som dropp- eller dispenseringsflaska. AzlonTM LDPE runda flaskor med pipförslutning har en kapsyl som kan kapas för att justera flödeshastigheten.
- Runda LDPE-flaskor försedda med pipstängning
- God motståndskraft mot kemiska angrepp
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Används som dropp- eller dispenseringsflaska |
| Inkluderar | Sprutad droppstängning |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | Krymplindad förpackning |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal, gängad |
| Höjd (metrisk) | 147 mm |
| Show More |