Läs mer
Azlon™ LDPE runda doseringsflaskor med vridbart munstycke
Beskrivning
Lämplig för användning som dropp- eller tvättflaska och för dispensering av geler
- Runda LDPE-flaskor försedda med vridbar munstycksförslutning
- Munstycket dras in i locket för att försegla flaskan
- Finns i bulkförpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 10 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 66 mm |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Förslutningstyp | Svängbart munstycke |
| Form | Rund |