Läs mer
Azlon™ LDPE runda doseringsflaskor med vridbart munstycke
Beschreibung
Lämplig för användning som dropp- eller tvättflaska och för dispensering av geler
- Runda LDPE-flaskor försedda med vridbar munstycksförslutning
- Munstycket dras in i locket för att försegla flaskan
- Finns i bulkförpackningar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 10 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 79 mm |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Förslutningstyp | Svängbart munstycke |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?