Läs mer
Azlon™ LDPE runda doseringsflaskor med vridbart munstycke
Produktkod. 12569185
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12569185 500 mL Paket med 10
10349794 30 mL Paket med 10
10411055 60 mL Paket med 10
10399504 150 mL Paket med 10
12559185 250 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12569185 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BGE536P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.70 SEK
    217.19 SEK / Paket med 10
    Save 54.51 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lämplig för användning som dropp- eller tvättflaska och för dispensering av geler
    • Runda LDPE-flaskor försedda med vridbar munstycksförslutning
    • Munstycket dras in i locket för att försegla flaskan
    • Finns i bulkförpackningar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material LDPE
Antal per förpackning 10
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 174 mm
Diameter (metrisk) 74 mm
Förslutningstyp Svängbart munstycke
Form Rund