Läs mer
Azlon™ LDPE Tvättflaskor med smal hals i klassisk stil
Beskrivning
Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
- Traditionella och populära fyrkantiga axelrunda tvättflaskor
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Inkluderar | Läckagesäkra, vridbara dispenseringsförslutningar av polypropen |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 5 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |