Läs mer
Azlon™ LDPE Tvättflaskor med smal hals i klassisk stil
Produktkod. 12633152
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12633152 250 mL Paket med 5
12381248 500 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12633152 Leverantör Azlon Leverantörsnummer WGF230P
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
    • Traditionella och populära fyrkantiga axelrunda tvättflaskor
    • Utrustad med PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller formen vid användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Inkluderar Läckagesäkra, vridbara dispenseringsförslutningar av polypropen
Material LDPE
Antal per förpackning 5
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Produkttyp Tvättflaska
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras