Läs mer
Azlon™ LDPE Tracker Clinical Wash Flaskor
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förslutningstyp:
Ångventilering
Non-venting Cap
Stängningsfärg:
Green
Red
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Uppfyller branschstandarder inklusive de som krävs av ackrediteringsorganet för klinisk patologi
- Idealisk för användning på kliniska och allmänna sjukhusmarknader
- Unik skrivbar, avtorkningspanel
- DripLok™ version med ångventilation tillgänglig - för ultimat säkerhet med flyktiga lösningsmedel
- Levereras med uppsättning COSHH-etiketter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | För klinisk och allmän sjukhusmarknad |
| Material | LDPE |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Ångventilering |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |