Läs mer
Azlon™ LDPE tvättflaskor med integrerad pip
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Har precisionsspetsar, idealiska för dispensering av fin vätskestråle. AzlonTM LDPE-tvättflaskor med integrerad pip är ergonomiskt utformade och passar en mängd olika tvättbehov.
- Ergonomiska LDPE-tvättflaskor med en integrerad gjuten strålspets för dispenseringsrör
- Smal sexkantig tvärsektion gör flaskorna särskilt lämpade för mindre händer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 21 mm |
| För användning med (applikation) | For use as a dropper or for fine liquid jet dispensing |
| Inkluderar | Integrally moulded dispensing tube jet tip |
| Material | LDPE |
| Antal per förpackning | 5/PK |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 80 °C |
| Visa mer |