Läs mer
Azlon™ LDPE tvättflaskor med bred hals
Produktkod. 10238074
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsfärg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Förpackningsstorlek
10238074 500 mL Vitt Paket med 5
12039847 250 mL Blått Paket med 5
10451055 250 mL Vitt Paket med 5
12019817 250 mL Rött Paket med 5
12064857 250 mL Grön Paket med 5
12044857 250 mL Gult Paket med 5
12481041 250 mL Diverse Varje
10759555 500 mL Blått Paket med 5
12029837 500 mL Rött Paket med 5
12044867 500 mL Gult Paket med 5
12094767 500 mL Grön Paket med 5
12034827 1000 mL Vitt Paket med 5
10442215 1000 mL Grön Paket med 5
12044697 1000 mL Gult Paket med 5
10186064 1000 mL Blått Paket med 5
10707655 1000 mL Rött Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10238074 Leverantör Azlon Leverantörsnummer WGW236P
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa genomskinliga plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. Azlon™ LDPE Wide Neck Wash Flaskor kommer med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning.
Använd dessa genomskinliga plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles kommer med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning.
  • Fyrkantiga axelflaskor med bred hals för enkel fyllning utan spill
  • Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Inkluderar Vit polypropen stängning
Material LDPE
Kvantitet 5/PK
Temperaturområde (metriskt) –50 till 80 °C
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 163 mm
Bredd (engelska) 2,95 tum.
Höjd (engelska) 6,41 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 75 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Form Rund
Produkttyp Tvättflaska