Läs mer
Azlon™ LDPE tvättflaskor med bred hals
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsfärg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Använd dessa genomskinliga plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles kommer med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning.
- Fyrkantiga axelflaskor med bred hals för enkel fyllning utan spill
- Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16,9 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Inkluderar | Blå polypropen stängning |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 5/PK |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 80 °C |
| Stängningsfärg | Blått |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |