Läs mer
Azlon™ LDPE tvättflaskor med bred hals
Produktkod. 12019817
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsfärg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12019817
Brand: Azlon WGW231P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa genomskinliga plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. Azlon™ LDPE Wide Neck Wash Flaskor kommer med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning.
Använd dessa genomskinliga plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles kommer med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning.
  • Fyrkantiga axelflaskor med bred hals för enkel fyllning utan spill
  • Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Genomskinligt
Inkluderar Röd polypropen stängning
Material LDPE
Kvantitet 5/PK
Temperaturområde (metriskt) –50 till 80 °C
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 140 mm
Produkttyp Tvättflaska
Höjd (engelska) 5,51 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras