Läs mer
Azlon™ LDPE tvättflaskor med bred hals
Produktkod. 12064857
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsfärg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12064857
Brand: Azlon WGW233P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa genomskinliga plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. Azlon™ LDPE Wide Neck Wash Flaskor kommer med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning.
Använd dessa genomskinliga plastflaskor för en mängd olika vätskeförvaring och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles kommer med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning.
  • Fyrkantiga axelflaskor med bred hals för enkel fyllning utan spill
  • Försedd med färgkodade PP-förslutningar i ett stycke som bibehåller sin form vid användning
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Inkluderar Grön polypropen stängning
Material LDPE
Kvantitet 5/PK
Temperaturområde (metriskt) –50 till 80 °C
Stängningsfärg Grön
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 140 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Lock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras