Läs mer
Azlon™ LPDE Slope Shoulder Wash Flaskor
Produktkod. 10309314
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsfärg:
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Förpackningsstorlek
10309314 1000 mL Vitt Paket med 5
10431625 250 mL Vitt Paket med 5
10004704 500 mL Vitt Paket med 5
10655705 500 mL Rött Paket med 5
10175224 1000 mL Rött Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10309314 Leverantör Azlon Leverantörsnummer WGF240P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.00 SEK
    353.08 SEK / Paket med 5
    Save 170.92 SEK
    32% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Funktionsstängningar med precisionstippade öppningar, idealiska för dispensering av fin vätskestråle. Azlon™ LDPE Slope Shoulder Wash Flaskor designade för att passa en mängd olika tvättbehov. Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Flaskor designade för att passa en mängd olika tvättbehov. Förslutningarna har precisionstippade öppningar, idealiska för dispensering av fin vätskestråle.
  • Smal design möjliggör bekväm hantering och ökad användarvänlighet
  • Utrustad med ett urval av vita eller röda vridbara utmatningsförslutningar av polypropen
  • Val av tre storlekar
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinligt
Material LDPE
Kvantitet 5/PK
Temperaturområde (metriskt) –50 till 80 °C
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 246 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 84 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Form Rund
Produkttyp Tvättflaska