Läs mer
Azlon™ LPDE Slope Shoulder Wash Flaskor
Beskrivning
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Flaskor designade för att passa en mängd olika tvättbehov. Förslutningarna har precisionstippade öppningar, idealiska för dispensering av fin vätskestråle.
- Smal design möjliggör bekväm hantering och ökad användarvänlighet
- Utrustad med ett urval av vita eller röda vridbara utmatningsförslutningar av polypropen
- Val av tre storlekar
- Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 54mm |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 5/PK |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 80 °C |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Visa mer |