Läs mer
Azlon™ LPDE Slope Shoulder Wash Flaskor
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsfärg:
Red
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Flaskor designade för att passa en mängd olika tvättbehov. Förslutningarna har precisionstippade öppningar, idealiska för dispensering av fin vätskestråle.
- Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
- Fitted with a choice of white or red polypropylene swivel dispensing closures
- Choice of three sizes
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Translucent |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 69mm |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 5/PK |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 to 80°C |
| Stängningsfärg | Red |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Narrow |
| Form | Round |
| Visa mer |