Läs mer
Azlon™ LPDE Slope Shoulder Wash Flaskor
Produktkod. p-8001814
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsfärg:
Red
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10431625
Brand: Azlon WGF330P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Funktionsstängningar med precisionstippade öppningar, idealiska för dispensering av fin vätskestråle. Azlon™ LDPE Slope Shoulder Wash Flaskor designade för att passa en mängd olika tvättbehov. Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar.
Använd dessa hållbara plastflaskor för ett brett utbud av vätskeförvaring, mediaberedning och provtagningstillämpningar. AzlonTM LDPE Slope Shoulder Wash Flaskor designade för att passa en mängd olika tvättbehov. Förslutningarna har precisionstippade öppningar, idealiska för dispensering av fin vätskestråle.
  • Smal design möjliggör bekväm hantering och ökad användarvänlighet
  • Utrustad med ett urval av vita eller röda vridbara utmatningsförslutningar av polypropen
  • Val av tre storlekar
  • Förslutningarna har precisions jet-tip bländare för fin kontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 54mm
Material LDPE
Kvantitet 5/PK
Temperaturområde (metriskt) –50 till 80 °C
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 152 mm
Produkttyp Tvättflaska
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 152 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras